Learn More
Cytiva Líquido de cubierta Immobiline™ DryStrip
Código de producto. 11505015 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
11505015 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 11505015 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17133501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta fracción purificada especialmente de aceite mineral protege los geles Immobiline DryStrip del secado y de la atmósfera durante la primera dimensión de la electroforesis 2-D. El líquido de cubierta Cytiva™ Immobiline™ DryStrip es también adecuado como contacto entre la placa de refrigeración y la película con dorso de gel en electroforesis horizontal.
El líquido también es adecuado como contacto entre la placa de refrigeración y la película con dorso de gel en electroforesis horizontal.
  • De incoloro a amarillo claro
  • Insoluble en agua fría y caliente
  • Punto de ebullición: 330 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 330 °C
Color De incoloro a amarillo claro
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para proteger Immobiline DryStrip frente al secado u otras interferencias externas, durante la primera dimensión de la electroforesis 2-D
Temperatura de fusión 17,8 °C
Cantidad 1 L
Requisitos de almacenamiento 18 - 25 ᵒC
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro||
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.