Learn More
R&D Systems™ Imiquimod, TLR7 Ligand
Código de producto. 18606528 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606528 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18606528 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP2262281mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.04€
    186.90€ / 1 miligramos
    Ahorro 41.14€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
Imiquimod, TLR7 ligand is an imidazoquinoline amine analog to guanosine. As a synthetic molecule of the Imidazoquinoline family, it has potent immunostimulatory activity. Imiquimod has been shown to activate only TLR7, this activation is MyD88 dependant and leads to the induction of the transcription factor NF-kB.
  • Species: Human, Mouse
  • Specificity: Imiquimod is human/mouse TLR7 agonist
  • Stimulation of TLR7 can be achieved with 5-10μg/mL
Recommended Storage
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Para utilizar con (aplicación) For activation of TLR7
Línea de productos Novus
Tipo de producto Imiquimod, TLR7 Ligand