Learn More
Imipenem, Monohidrato, TRC
Código de producto. 30010583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010583 50 mg 50 miligramos
17991505 10 mg 10 miligramos
17990925 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI46520050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74431-23-5
Fórmula molecular C12 H17 N3 O4 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 317.36
Sinónimo Imipenem monohydrate, (5R,6S)-6-[(R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]sulfanyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, (5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, hydrate (1:1), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-(1-hydroxyethyl)-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, monohydrate, [5R-[5α,6α(R*)]]-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, monohydrate, (5R,6S)- (9CI), Imipenem monohydrate, N-Formimidoyl thienamycin monohydrate
Nombre IUPAC (5R,6S)-6-[(1R)-1-hidroxietil]-3-(2-metananimidamidoetilsulfanil)-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]ácido hept-2-ene-2-carboxílico; hidratar
SMILES O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(=C(N2C1=O)C(=O)O)SCCNC=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipenem monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1045
Porcentaje de pureza >95%