Learn More
Melford Imipenem monohidrato
Código de producto. 30018350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018350 100 mg 100 miligramos
30018349 25 mg 25 miligramos
30018348 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018350 Proveedor Melford N.º de proveedor I261000.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 74431-23-5
  • Fórmulamolecular:C12H17N3O4SH2O​​
  • Peso molecular: 317,36
Especificaciones
CAS 74431-23-5
Fórmula molecular C12H17N3O4S - H2O