Learn More
Solución tampón de imidazol de pH 6,5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12920704 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12920704 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12920704 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL 058 1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    106.84€ / 1000 ml
    Ahorro 33.16€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón
pH 6,5
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazole buffer solution - pH 6.5 European Pharmacopoeia Ref: 4003000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, hydrochloric acid