Learn More
Para-Diaminometilbenceno de Imatinib, TRC
Código de producto. 30133294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133294 100 mg 100 miligramos
17919819 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI267975100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026753-54-7
Fórmula molecular C29 H31 N7 O
Peso molecular (g/mol) 493.6
Sinónimo Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, Imatinib para-diaminomethylbenzene, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3- pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
Nombre IUPAC 4-[(4-metilpiperazina-1-il)metil]-N-[3-metil-4-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]fenilbenzamida
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c(C)c3)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imatinib para-Diaminomethylbenzene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-18-25(9-10-26(21)33-29-31-13-11-27(34-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-7-5-22(6-8-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.259