Learn More
Imaradenant, MedChemExpress
Código de producto. 16476407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476407 5 mg 5 miligramos
16403678 10 mg 10 miligramos
16400067 50 mg 50 miligramos
16404756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101980
MedChemExpress AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imaradenant
CAS 1321514-06-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11ClFN5
Cantidad 5 mg
Sinónimo HTL1071 AZD4635
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (263.83 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC(Cl)=NC(C)=C3)N=N1
Peso molecular (g/mol) 315.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.73
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death