Learn More
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido IMAC Sepharose™ 6
Código de producto. 10762842 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
Tamaño de partículas:
45-165 μm
90 μm
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas unitSize
10762842 25 ml 90 μm 25 ml
10372810 100 ml 45-165 μm 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762842 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17092107
Para la purificación de proteínas y péptidos con afinidad para iones metálicos. La resina IMAC Sepharose 6 Fast Flow Cytiva está compuesta de partículas de agarosa entrecruzada al 6 % de modificadas con un novedoso ligando quelante inmovilizado en la matr
  • La resina IMAC sin carga se puede cargar con iones metálicos a su elección para conseguir una selectividad optimizada
  • Se utiliza para iones como las proteínas marcadas con histidina y para proteínas nativas o recombinantes sin marcar
  • Alta capacidad de unión a proteínas
  • Con propiedades para la química de acoplamiento y con un novedoso ligando diseñado para un fuga mínima
  • Disponible en formatos preempaquetados HiTrap™ y HiPrep™ para facilitar la ampliación y el desarrollo de procesos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas y péptidos con afinidad para iones de metal
Tipo de producto IMAC Sepharose 6 Medios de flujo rápido
Tamaño de partículas 90 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • IMAC Sepharose 6 Fast Flow, 25 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol