Descripción
- La resina IMAC sin carga se puede cargar con iones metálicos a su elección para conseguir una selectividad optimizada
- Se utiliza para iones como las proteínas marcadas con histidina y para proteínas nativas o recombinantes sin marcar
- Alta capacidad de unión a proteínas
- Con propiedades para la química de acoplamiento y con un novedoso ligando diseñado para un fuga mínima
- Disponible en formatos preempaquetados HiTrap™ y HiPrep™ para facilitar la ampliación y el desarrollo de procesos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 ml |
| Estabilidad | Estable en los tampones acuosos más usados: 0,01 M de HCl, 1 M de NaOH, ácido acético al 70 %, SDS al 2 % y 2-propanol al 30 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de proteínas y péptidos con afinidad para iones de metal |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Tipo de producto | IMAC Sepharose 6 Medios de flujo rápido |
| Caudal | 250 a 400 cm/Hoμr |
| Tamaño de partículas | 45-165 μm |
| Altura del lecho (imperial) | 9,84 in |
| Altura del lecho (métrico) | 25 cm |
| Presión máxima | 100 kPa |
| Mostrar más |