Learn More
Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone, MedChemExpress
Código de producto. 16431218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431218 5 mg 5 miligramos
16428788 10 mg 10 miligramos
16404707 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16431218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0003
MedChemExpress Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone (P88; Hydroxy Iloperidone) is a metabolite of Iloperidone, which is an atypical antipsychotic.
Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone (P88
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone
CAS 133454-55-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29FN2O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo P88 Hydroxy Iloperidone
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 428.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.5
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid