Learn More
Iloperidone, MedChemExpress
Código de producto. 16497286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497286 100 mg 100 miligramos
16457328 10 mg 10 miligramos
16403347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17410
MedChemExpress Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iloperidone
CAS 133454-47-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27FN2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo HP 873
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 426.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.48
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation