Learn More
Cytiva Kit de amplificación TempliPhi™ 100/500
Código de producto. 10794562 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100
500
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10794562 100 1 set
10281390 500 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10794562 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 25640010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tampón de muestra, tampón de reacción, mezcla de enzimas y ADN pUC19 de control positivo (2 ng/μl)
Utilice ADN amplificado directamente para la secuenciación de ciclos sin purificación. Los kits de amplificación de ADN de Cytiva illustra TempliPhi preparan de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN a partir de ADN circular.
  • Genere cantidades de microgramos de ADN de plantilla a partir de cantidades de picograma de material inicial
  • Las reacciones completadas contienen cantidades uniformes de ADN independientemente de la cantidad de entrada, lo que permite su uso directo en reacciones de secuenciación sin cuantificación
  • Amplifique el ADN de cultivos bacterianos o de M13 líquidos, colonias, placas, soluciones madre de glicerol o ADN circular purificado (plásmido o M13) sin la necesidad de purificación
  • El protocolo simple reduce el tiempo, la mano de obra y los consumibles necesarios para la preparación de la plantilla, y el flujo de trabajo permite una automatización sencilla
  • Contienen componentes independientes y sin mezclar para mejorar la estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El producto puede almacenarse durante 2 meses o menos a -20 °C. Para el almacenamiento durante más de 2 meses, almacenar a -70 °CDescongelar los componentes en hielo y mantener a 0-4 °C durante la manipulación. NO caliente por encima de 4 °
Descripción Los kits de amplificación de ADN illustra TempliPhi preparan de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN a partir de ADN circular.
Formato kit
Para utilizar con (aplicación) Kits y reactivos de amplificación de plantilla de secuenciación
Incluye 0,5 ml de tampón de muestras, 0,5 ml de tampón de reacción, 20 μl de mezcla de enzimas y 50 μl de ADN pUC19 de control positivo
N.º de reacciones 100
Tipo de producto Kit de amplificación illustra TempliPhi 100
Tiempo de prueba 4-18 h según el material inicial