Learn More
Cytiva dNTP de solución: Mezcla de polimerización de ADN
Código de producto. 10793007 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μm
4 x 10 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10793007 10 μm cada uno
10196414 4 x 10 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793007 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28406557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.28€
    136.93€ / paquete de 1
    Ahorro 16.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Libre de ADNasa, ARNasa y actividad enzimática de nicking
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Tipo de producto Mezcla de polimerización de ADN dNTP (20 mM cada A,C,G,T)
Concentración 20 mM
Pureza >99%
Cantidad 10 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión