Learn More
Cytiva Juego de dNTP de solución
Código de producto. 10267704 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10267704 4 x 100 μm 4 PCS
10084724 4 x 25 μm paquete de 4
10004304 4 x 500 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10267704 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28406552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.95€
    741.88€ / paquete de 4
    Ahorro 88.07€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Utilice conjuntos de dNTP para optimizar el rendimiento y la uniformidad. Los conjuntos de solución de dNTP Cytiva Lifescience™ illustra™ están libres de ADNasa, ARNasa y de actividad enzimática de mellado.
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH 7
Tipo de producto dNTP Set
Concentración 100 mM
Pureza >99%
Cantidad 4 x 100 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión
Nombre del producto
  • dGTP, 100MMOLAR SOLN, 100 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 4 x 100
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-9.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 9.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.