Descripción
- Probado para garantizar una recuperación reproducible de ADN
- Adecuado para investigadores que prefieren preparar sus propias columnas para la purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Tamaño de partículas | 20-50 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna Auto Seq G-50, microcolumna ProbeQuant G-50, columna MicroSpin G-50 y columna NICK |
| Volumen del lecho | 15 a 20 ml/g en agua destilada |
| Tipo de producto | Geles de agarosa de grado ADN G-50 y G-100 |
| Formato | Gel con gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN a partir de pequeñas moléculas por filtración en gel |
| Presión máxima | 0,096 bar |
| Intervalo de pH | De 2 a 10 |
| Tipo de soporte | Dextrano entrecruzado con epiclorhidrina |
| Mostrar más |