Learn More
Cytiva Geles de agarosa para grado de ADN Sephadex™ G-50 y G-100
Código de producto. 11584925 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Volumen del lecho:
15 a 20 ml/g en agua destilada
9 a 11 ml/g en agua destilada
Tamaño de partículas:
20-50 μm
50-150 μm
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Volumen del lecho Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11584925 100 g 9 a 11 ml/g en agua destilada 50-150 μm 100 GR
11574925 25 g 9 a 11 ml/g en agua destilada 50-150 μm 25 g
11594925 100 g 15 a 20 ml/g en agua destilada 20-50 μm 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11584925 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17057302
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para purificación de ADN a partir de moléculas pequeñas. Cytiva illustra™ Sephadex™ Los geles de agarosa de grado ADN G-50 y G-100 purifican el ADN mediante filtración en gel.
  • Probado para garantizar una recuperación reproducible de ADN
  • Adecuado para investigadores que prefieren preparar sus propias columnas para la purificación de ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 100 g
Tamaño de partículas 50-150 μm
Para utilizar con (equipo) Columna Auto Seq G-50, microcolumna ProbeQuant G-50, columna MicroSpin G-50 y columna NICK
Volumen del lecho 9 a 11 ml/g en agua destilada
Tipo de producto Geles de agarosa de grado ADN G-50 y G-100
Formato Gel con gránulos
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN a partir de pequeñas moléculas por filtración en gel
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado con epiclorhidrina
Tipo de muestra ADN
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C