Learn More
Cytiva Gránulos para RT-PCR Ready-To-Go™
Código de producto. 10187044 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Tubo de 0,2 ml con tapón articulado
Tubo de 0,2 ml
Tubo de 0,5 ml
N.º de reacciones:
96
100
Volumen:
200 μl
500 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato N.º de reacciones Volumen Tamaño de la unidad
10187044 Tubo de 0,2 ml con tapón articulado 96 200 μl 1 PCS
10064974 Tubo de 0,2 ml 96 200 μl cada uno
10015264 Tubo de 0,5 ml 100 500 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10187044 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27925901
 Artículo restringido
En stock
Optimizadas para la realización de la transcripción inversa convencional de dos pasos o de un solo paso. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ Las perlas RT-PCR son estables a temperatura ambiente, están premezcladas y listas para reacciones pre-dispensadas.
  • Los reactivos están optimizados para la síntesis de ADNc de longitud completa (> 7,5 kb) y una sensibilidad óptima de PCR
  • Se suministran en tubos/placas de 0,5 ml o 0,2 ml de paredes finas compatibles con la mayoría de termocicladores
  • Se suministra con cebadores pd(N)6 y oligo(dT) para una mayor flexibilidad
  • El proceso de fabricación Ready-To-Go fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación
  • La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Gránulos estables a temperatura ambiente que contienen tampón, desoxiadenosina trifosfato (dATP), desoxicitidina trifosfato (dCTP), desoxiguanosina trifosfato (dGTP), aproximadamente 2 unidades de ADN polimerasa Taq, transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV), RNAguard (porcino) y estabilizadores (incluida seroalbúmina bovina [BSA] sin ADNasa ni ARNasa); un gránulo se reconstituye a 50. Ambiente en bolsa con desecante
Formato Tubo de 0,2 ml con tapón articulado
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
N.º de reacciones 96
Volumen 200 μl