Learn More
Cytiva Gránulos para PCR PuReTaq Ready-To-Go™
Código de producto. 10678095 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Tubo de 0,2 ml con tapón articulado
Tubo de 0,5 ml
Tubos/placa de 0,2 ml
N.º de reacciones:
96
100
480
Volumen:
200 μl
500 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 RXN
480 reacciones
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato N.º de reacciones Volumen Tamaño de la unidad
10678095 Tubo de 0,2 ml con tapón articulado 96 200 μl 1 PCS
10525775 Tubos/placa de 0,2 ml 480 200 μl 480 reacciones
10380395 Tubos/placa de 0,2 ml 96 200 μl cada uno
10289034 Tubo de 0,5 ml 100 500 μl 100 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10678095 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27955901
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Partículas premezcladas y predispensadas optimizadas para la realización de amplificaciones de PCR estándar. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuréTaq Ready-To-Go™ Las perlas de PCR son estables a temperatura ambiente.
  • El ADN polimerasa puReTaq y los reactivos de alta pureza proporcionan un sólido rendimiento con niveles muy bajos de ADN contaminante.
  • El proceso de fabricación fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación.
  • La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador.
  • Verificado para PCR en tiempo real.
  • Listo para su uso significa simplemente agregar ADN de la muestra y primers y realizar el ciclo.
Contenido del kit:  Perlas estables a temperatura ambiente que contienen ~ 2,5 unidades de ADN polimerasa PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, estabilizadores, BSA y tampón de reacción. Cuando una perla se reconstituye a 25 μL volumen final, la concentración de cada dNTP es 200 μM en 10 mM Tris-HCl (pH 9,0 a temperatura ambiente), 50 mM KCl y 1,5 mM MgCl2. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Microesferas estables a temperatura ambiente que contienen ∼ 2,5 unidades de ADN polimerasa PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, estabilizantes, tampón de reacción y BSA. La microesfera se reconstituye a un volumen final de 25 μl, la concentración de cada desoxinucleótido (dNTP)
Formato Tubo de 0,2 ml con tapón articulado
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
N.º de reacciones 96
Volumen 200 μl