Learn More
Cytiva Gránulos para PCR PuReTaq Ready-To-Go™
Código de producto. 10525775 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Tubo de 0,2 ml con tapón articulado
Tubo de 0,5 ml
Tubos/placa de 0,2 ml
N.º de reacciones:
96
100
480
Volumen:
200 μl
500 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 RXN
480 reacciones
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato N.º de reacciones Volumen Tamaño de la unidad
10525775 Tubos/placa de 0,2 ml 480 200 μl 480 reacciones
10380395 Tubos/placa de 0,2 ml 96 200 μl cada uno
10678095 Tubo de 0,2 ml con tapón articulado 96 200 μl 1 PCS
10289034 Tubo de 0,5 ml 100 500 μl 100 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10525775 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27955702
 Artículo restringido
En stock
Partículas premezcladas y predispensadas optimizadas para la realización de amplificaciones de PCR estándar. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuréTaq Ready-To-Go™ Las perlas de PCR son estables a temperatura ambiente.
  • El ADN polimerasa PuReTaq y los reactivos de alta pureza proporcionan un sólido rendimiento con niveles muy bajos de ADN contaminante
  • El proceso de fabricación fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación
  • La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador
  • Verificado para PCR en tiempo real.
  • Listo para su uso significa simplemente agregar ADN de la muestra y cebadores y realizar el ciclo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Microesferas estables a temperatura ambiente que contienen ∼ 2,5 unidades de ADN polimerasa PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, estabilizantes, tampón de reacción y BSA. La microesfera se reconstituye a un volumen final de 25 μl, la concentración de cada desoxinucleótido (dNTP)
Formato Tubos/placa de 0,2 ml
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
N.º de reacciones 480
Volumen 200 μl
Nombre del producto
  • PuReTaq
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-73.3% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 73.3% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.