Learn More
Cytiva Kit de extracción de ADN genómico illustra Nucleon™ HT
Código de producto. 10499724 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10499724 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10499724 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN8509
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Reactivo B, 18 ml; 5 M de perclorato sódico, 6 ml; resina Nucleon, 8 ml; proteinasa K, 10 mg
Extracción sin fenol de ADN genómico a partir de cortes en parafina y tejido duro que requiere digestión con proteinasa K. Extracción consistente de ADN de alta calidad y amplificable. Protocolos desarrollados para aquellos tejidos que no se homogeneizan fácilmente en tampón de lisis y requieren digestión con proteinasa K.
  • Extraer ADN de muestras de FFPE, cola de ratón, Xiphisternum, etc.
  • El protocolo fácil de usar permite el procesamiento eficiente de un gran número de muestras
  • La resina Nucleon patentada proporciona una alta pureza mediante la unión de macromoléculas distintas al ADN
  • El ADN no está ligado a ninguna superficie sólida a lo largo del purificación, evitando la exposición a las fuerzas de cizallamiento y promoviendo la recuperación de una gran cantidad de ADN altamente intacto
  • Cada kit está diseñado para recuperar ADN de alta calidad de 50 los preparados de hasta 25 mg de tejido duro o 50 cortes de parafina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción illustra Nucleon HT permite la extracción de ADN a partir de cortes de tejido duro y parafina.
Tipo de muestra Tejido en parafina, muestras difíciles
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN genómico a partir de cortes en parafina y tejido duro que requiere digestión con proteinasa K
Incluye 18 ml reactivo B, 6 ml 5 M de perclorato sódico, 8 ml de resina Nucleon™, 10 mg de proteinasa K
Tipo de producto illustra Nucleon HT
Cantidad 1 Kit