Descripción
- Volúmenes de muestra óptimos en el rango de 12-50 μ
- Para la purificación rápida del ADN marcado (> 20 bases) a partir de moléculas más pequeñas en solución
- Las columnas están preenvasadas con Sephadex G-50 Grade equilibrado en tampón TE con 0,05 % de biocida Kathon CG/ICP
- Las columnas illustra AutoSeq™ e illustra ProbeQuant™ G-50 Micro están diseñadas específicamente para la eliminación de terminador de colorante y la purificación de sonda etiquetada respectivamente y ofrecen un rendimiento optimizado en esas aplicaciones
- También se puede utilizar para el intercambio de tampones/la desalinización de reacciones enzimáticas (de 10 a 100 μl) tras la desnaturalización térmica y la extracción de fenol
- La recuperación del producto será al menos un 10 % inferior a la de las columnas ProbeQuant G-50 Micro.
- Para la purificación rápida de ADN etiquetado (> 20 bases) de nucleótidos etiquetados no incorporados en un volumen de 25 a 50 μl usando cromatografía de columnas de centrifugación
Desalinización, intercambio de tampón, eliminación de terminadores de colorante de reacciones de secuenciación de ciclo, eliminación de nucleótidos etiquetados a partir de reacciones de etiquetado de ADN
Información de órdenes
Cómodamente preenvasados con grado de ADN Sephadex G-50 preequilibrado en tampón TE con 0,05 % de biocida Kathon™ CG/ICP y tubos de recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Desalinización, intercambio de tampón, eliminación de terminadores de tinte de reacciones de secuenciación de ciclo, eliminación de nucleótidos etiquetados en entre 25 y 50 μl a partir de reacciones de etiquetado de ADN |
| Incluye | Grado de ADN Sephadex™ G-50 |
| N.º de reacciones | 250 preparaciones |
| Tipo de producto | Columna |