Includes
Columnas GFX; tubos de recogida; frascos con codificación cromática de tampón de captura; tampón de lavado; dos tampones de elución: Tris-HCl y agua estéril
Las recuperaciones normales van del 60 al 80 % para fragmentos de ADN en gel de agarosa hasta el 95 % para productos de PCR a partir de la solución.
- Método de purificación rápido y fácil de usar con menos de 10 minutos de tiempo de manipulación.
- Volumen de elución flexible de 10 hasta 50 μl para diferentes necesidades de concentración de ADN
- Diseño de columna mejorado con mayor volumen máximo capaz de contener hasta 800 μl de volumen de líquido (950 μl sin tapón)
- El ADN de excepcional pureza (hasta el 99,5 %) está listo para uso directo en secuenciación, PCR, etiquetado, digestión de enzimas de restricción y clonación.
- Indicador de color visual añadido al tampón de captura para garantizar el pH óptimo de máxima unión de ADN y recuperación.
- El kit combina un versátil tampón caotrópico con una matriz de fibra de vidrio sujeta en una columna de centrifugación para la purificación de ADN de gel de agarosa y solución
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Diseñado para la purificación y concentración rápidas de productos de PCR o fragmentos de ADN con un tamaño de 50 bp a 10 kb. Este kit se puede utilizar para purificar el ADN a partir de volúmenes de reacción de 100 μl o cortes de gel de agarosa de has |
| Formato | kit |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación de sílice |
| Tipo de muestra | Cortes de gel de agarosa, Soluciones de ADN, Reacciones enzimáticas, Mezclas de PCR |
| Formulación | Tris HCl y agua estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y concentración de fragmentos de ADN (de 50 bp a 10 kb) para mezclas de PCR, bandas de gel de agarosa que contienen ADN, digestiones de restricción y modificaciones de ADN basadas en enzimas |
| Incluye | Columnas GFX™, tubos de recogida, frascos con codificación cromática de tampón de captura, tampón de lavado, dos tampones de elución |
| N.º de reacciones | 250 preparaciones |
| Tipo de producto | Kit de purificación de banda de gel y ADN para PCR illustra GFX |
| Volumen de muestra | 50 bp-10 kb |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 250 purifications'
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid salts
- UNKNOWN ACUTE-5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.