Learn More
Cytiva Limpieza de las reacciones secuenciales y ADN ExoProStar
Código de producto. 11693044 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
20
100
500
2000
5000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11693044 20 cada uno
11673044 500 cada uno
11663044 100 cada uno
11683044 2000 cada uno
11603054 5000 cada uno
5 options
Código de producto. 11693044
Marca: Cytiva US78220
Optimizado para purificar ADN y reacciones de configuración de secuenciación de forma rápida, eficiente y fiable. La limpieza de reacciones de secuenciación y ADN illustra™ ExoProStar combina la tecnología de limpieza enzimática de PCR con illustra Exonucleasa I y fosfatasa alcalina para eliminar cebadores y dNTPs no incorporados.
Enzimas optimizadas para que funcionen juntas para lograr una alta eficacia en la eliminación de cebadores y dNTPs no incorporados. Enzimas suministradas en dos tubos separados. Solo se necesitan dos sencillos pasos de pipeteo para preparar la reacción.
  • Protocolo rápido de 30 minutos
  • Escalable para diferentes tamaños de reacción.
  • Sin pérdida de producto de PCR
  • Fácil de automatizar
  • Inactivación completa del calor de las enzimas en 15 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tecnología de limpieza de PCR enzimática con illustra Exonuclease I y fosfatasa alcalina, para eliminar los primers sin incorporar y los dNTPs. Para una máxima flexibilidad viene en dos tubos separados.
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para la purificación de ADN y la secuenciación de reacciones preparadas de forma rápida, eficaz y fiable
Incluye Un tubo de fosfatasa alcalina y exonucleasa I
N.º de reacciones 20
Tipo de producto iIlustra ExoProStar