Learn More
Ilginatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16493777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493777 50 mg 50 miligramos
16457828 10 mg 10 miligramos
16437656 100 mg 100 miligramos
16400298 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19631A
MedChemExpress Ilginatinib (NS-018) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Ilginatinib (NS-018) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ilginatinib
CAS 1239358-86-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20FN7
Cantidad 50 mg
Sinónimo NS-018
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 389.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.43
Porcentaje de pureza 95.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease