Learn More
Ilginatinib hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16467828
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16467828 10 mg 10 miligramos
16447656 100 mg 100 miligramos
16410298 5 mg 5 miligramos
16403787 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16467828
Marca: Medchem Express HY19631B
MedChemExpress Ilginatinib hydrochloride (NS-018 hydrochloride) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Ilginatinib hydrochloride (NS-018 hydrochloride) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ilginatinib hydrochloride
CAS 1239358-85-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21ClFN7
Cantidad 10 mg
Sinónimo NS-018 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (82.18 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (4.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 425.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.89
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease