Learn More
ILF3 Antibody [PerCP], R&D Systems™
Código de producto. 30498725 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30498725 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30498725 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337999PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ILF3 Polyclonal antibody specifically detects ILF3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ILF3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Double-stranded RNA-binding protein 76, double-stranded RNA-binding protein, 76 kD, DRBF, DRBP76M-phase phosphoprotein 4, dsRNA binding protein NFAR-2/MPP4, interleukin enhancer binding factor 3, 90kDa, interleukin enhancer-binding factor 3, MPHOSPH4interleukin enhancer binding factor 3, 90kD, MPP4MMP4, NF90CBTF, NFAR-1, NFAR2, NFARNF110, NF-AT-90, Nuclear factor associated with dsRNA, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, nuclear factor of activated T-cells, 90 kD, TCP110, TCP80, Translational control protein 80
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human ILF3 (NP_036350.2).,, Sequence:, MRPMRIFVNDDRHVMAKHSSVYPTQEELEAVQNMVSHTERALKAVSDWIDEQEKGSSEQAESDNMDVPPEDDSKEGAGEQKTEHMTRTLRGVMRVGLVAKGLLLKGDLDLELVLLCKEKPTTALLDKVADNLAIQLAAVTEDKYEILQSVDDAAIVIKNTKEPPLSLTIHLTSPVVREEMEKVLAGETLSVNDPPDVLDRQKCLAALASLRHAKWFQARANGLKSCVIVIRVLRDLCTRVPTWGPLRGWPLELLCEKSIGTANRPMGAGE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3609
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG