Learn More
IL1RAPL2 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18498900 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498900 25 μL 25 microlitros
18260016 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18498900 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18159825ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    409.50€ / 25 microlitros
    Ahorro 23.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IL1RAPL2 Polyclonal specifically detects IL1RAPL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL1RAPL2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen IL-1R-9, IL1R9IL-1 receptor accessory protein-like 2, IL-1R9IL-1RAPL-2, IL-1-RAPL-2, IL1RAPL-2IL1RAPL-2-related protein, interleukin 1 receptor 9, interleukin 1 receptor accessory protein-like 2, Three immunoglobulin domain-containing IL-1 receptor-related 1, TIGIRR-1Interleukin-1 receptor 9, X-linked interleukin-1 receptor accessory protein-like 2
Símbolos de los genes IL1RAPL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TTELKVTALLTDKPPKPLFPMENQPSVIDVQLGKPLNIPCKAFFGFSGESGPMIYWMKGEKFIEELAGHIREGEIRLL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26280
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only