Learn More
Gibco™ IL13 Recombinant Rat Protein
Código de producto. 10282773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10282773 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10282773 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor PRC0131
Recombinant IL13 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications.
IL13 down-regulates macrophage produced cytokines such as TNF-&alpha, IL-1, IL-6, IL-8, and IL-12 in response to LPS challenge or IFN-γ. IL13 induces monocyte differentiation and also induces B cell differentiation and proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
ID de gen (Entrez) 116553
Peso molecular 12.7 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store in refrigerator (2° to 8°C).
Concentración de endotoxinas < 0.1ng/μg
Alias de gen IL-13
Especie Rat
Sistema de expresión E. coli
Familia de proteínas Cytokines & Receptors
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Interleukins
Grado de pureza o calidad 95%
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.