Descripción
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-7R alpha/CD127 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 22F3D9 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| N.º de referencia del gen | NP_002176.2 |
| Alias de gen | CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha |
| Símbolos de los genes | IL7R |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only