Learn More
IL-6R alpha Antibody (17506R), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18608483 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608483 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18608483 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB227RC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.69€
    660.45€ / 0.1 ml
    Ahorro 113.24€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-6R alpha
Aplicaciones CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 17506R
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-6 R alpha , Leu20-Asp339, Accession # P08887
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus