missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-36 gamma/IL-1F9 Antibody (013), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209109 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209109 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209109 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289281AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-36 gamma/IL-1F9 Monoclonal specifically detects IL-36 gamma/IL-1F9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-36 gamma/IL-1F9
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 13
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen IL-1 epsilon, IL-1 Related Protein 2, IL-1(EPSILON), IL1E, IL-1-epsilon, IL1F9, IL-1F9, IL1H1, IL-1H1, IL-1-Related Protein 2, IL1RP2, IL-1RP2, interleukin 1 family, member 9, interleukin 1-related protein 2, Interleukin 36, Gamma, Interleukin-1 epsilon, interleukin-1 family member 9, Interleukin-1 homolog 1, Interleukin-36 Gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-36 gamma/IL-1F9 (NP_062564; Ser18-Asp169).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56300
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.