missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-36 alpha/IL-1F6 Antibody (1087A) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30678807 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30678807 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30678807 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10782MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-36 alpha/IL-1F6 Monoclonal antibody specifically detects IL-36 alpha/IL-1F6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-36 alpha/IL-1F6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1087A
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FIL1, FIL1 epsilon, FIL1(EPSILON), FIL1E, IL-1 epsilon, IL1(EPSILON), IL1E, IL1F6, IL-1F6, IL-1F6 (FIL-1-epsilon), interleukin 1 family, member 6 (epsilon), interleukin 1, epsilon, Interleukin 36, Alpha, Interleukin-1 epsilon, interleukin-1 family member 6, Interleukin-36 Alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived human IL-36 alpha/IL-1F6, Lys6-Phe158, Accession # NP_055255
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.