Learn More
IL-34 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18524690 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18524690 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18524690 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1763570.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
IL-34 Polyclonal specifically detects IL-34 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-34
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen ACD13474
Alias de gen C16orf77, IL-34, interleukin 34
Símbolos de los genes IL34
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human IL-34. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of IL-34. Amino Acid Squence: LRDKLQYRSRLQYMKH
Peso molecular del antígeno 42-48 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146433
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only