missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-27 Antibody (001), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498556 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498556 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289262C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-27 Monoclonal specifically detects IL-27 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-27
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 001
Conjugado DyLight 650
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-27, IL-27 p28 subunit, IL-27 subunit alpha, IL27A, IL-27-A, IL27-A, IL27p28, IL30, interleukin 27, interleukin 30, interleukin-27 subunit alpha, MGC71873, p28IL-27A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-27 (NP_005746.2 & NP_663634.2; Met1-Lys229 & Phe29-Pro243).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246778
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.