missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-21 Antibody (227), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30028555 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30028555 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326073H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-21 Monoclonal antibody specifically detects IL-21 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-21
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 227
Conjugado HRP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-21 (Uniprot#: Q9ES17, Pro25-Ser146)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59067
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.