missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IL-17RC Monoclonal antibody specifically detects IL-17RC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-17RC |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 309822 |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | FLJ95963, FLJ96005, IL-17 receptor C, IL17F receptor, IL-17RC, IL17Rhom, IL17RL, IL-17RL, IL17-RL, interleukin 17 receptor C, interleukin-17 receptor C, Interleukin-17 receptor homolog, Interleukin-17 receptor-like protein, MGC10763, zcytoR14 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17 RC, Leu21-Ala454, Accession # NP_116121 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?