Descripción
IL-17RA/IL-17R Monoclonal specifically detects IL-17RA/IL-17R in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-17RA/IL-17R |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 657603 |
| Conjugado | DyLight 405 |
| Dilución | Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-17 RA/IL-17 R, Ser32-Trp322, Accession # Q60943 |
| Mostrar más |