missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17RA/IL-17R Antibody (012), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498546 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498546 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498546 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289700MFV500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00€
    626.85€ / 0.1 ml
    Ahorro 36.15€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-17RA/IL-17R Monoclonal specifically detects IL-17RA/IL-17R in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17RA/IL-17R
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 012
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL17RA (Accession#: NP_055154.3; Met 1-Trp 320).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23765
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.