missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17F Antibody (1058A) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169573 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30169573 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30169573 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB20571JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-17F Monoclonal antibody specifically detects IL-17F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17F
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1058A
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cytokine ML-1, IL-17Finterleukin-17F, interleukin 17F
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli-derived recombinant mouse IL-17F, Ala21-Val153, Accession # Q7TNI7
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112744
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.