missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17B Antibody (174113), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592537 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592537 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1248MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17B Monoclonal antibody specifically detects IL-17B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17B
Aplicaciones Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 174113
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cytokine Zcyto7, cytokine-like protein ZCYTO7, IL-17Binterleukin-17 beta, IL20, IL-20interleukin-17B, interleukin 17B, interleukin 20, Interleukin-20, MGC138900, MGC138901, neuronal interleukin-17 related factor, Neuronal interleukin-17-related factor, NIRF, ZCYTO7interleukin-20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-17B, Gln21-Phe180, Accession # Q9UHF5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27190
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.