Learn More
IL-15R alpha Antibody (888220) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Código de producto. 30171812 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30171812 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30171812 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5511JF585
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-15R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 888220
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-15 R alpha , Gly33-Lys205, Accession # Q60819
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3601
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus