Learn More
IL-13R alpha 1 Antibody (26), Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Código de producto. 18444055 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444055 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444055 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289716AF405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IL-13R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-13R alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-13R alpha 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 26
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-13R alpha 1 extracellular domain (NP_001551.1; Met 1-Thr 343).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus