missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-13R alpha 1 Antibody (126), Janelia Fluor™ 549 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18498398 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498398 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498398 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290410JF549
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-13R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-13R alpha 1 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-13R alpha 1
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA Capture
Clasificación Monoclonal
Clon 126
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-13R alpha 1 (NP_598751.3; Met1-Thr340).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3597
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.