missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-12 R beta 1 Antibody (MM0363-7V24), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IL-12 R beta 1 Monoclonal specifically detects IL-12 R beta 1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-12 R beta 1 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MM0363-7V24 |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD212, CD212 antigen, IL-12 receptor beta component, IL-12 receptor subunit beta-1, IL12R, IL-12R subunit beta-1, IL12RB, IL-12RB1, IL-12R-beta-1, IL-12R-BETA1, interleukin 12 receptor, beta 1, interleukin-12 receptor beta-1 chain, interleukin-12 receptor subunit beta-1, MGC34454 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant IL-12 R beta 1 (extracellular domain) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?