missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1 beta/IL-1F2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498643 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498643 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP142767C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00€
    720.30€ / 0.1 ml
    Ahorro 41.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IL-1 beta/IL-1F2 Polyclonal specifically detects IL-1 beta/IL-1F2 in Mouse, Rat samples. It is validated for CyTOF, Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1 beta/IL-1F2
Aplicaciones CyTOF, Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen catabolin, IL-1, IL-1 beta, IL-1B, IL1-BETA, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This IL-1 beta/IL-1F2 Antibody was prepared by repeated immunizations with recombinant mouse IL-1 beta/IL-1F2 produced in E.coli. The MW of recombinant mouse IL-1 beta/IL-1F2 was 17 kDa. (Uniprot: P10749)
Método de purificación Column Chromatography
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3553
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.