Learn More
IKBKAP Antibody [FITC], R&D Systems™
Código de producto. 30498682 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30498682 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30498682 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335099F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IKBKAP Polyclonal antibody specifically detects IKBKAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IKBKAP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen DYS, elongator complex protein 1, ELP1DKFZp781H1425, FD, FLJ12497, IKAPdysautonomia (Riley-Day syndrome, hereditary sensory autonomic neuropathy typeIII), IkappaB kinase complex-associated protein, IKI3, IKK complex-associated protein, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinasecomplex-associated protein, p150, TOT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1093-1332 of human IKBKAP (NP_003631.2).,, Sequence:, LRLVYKYNRLDIIETNVKPSILEAQKNYMAFLDSQTATFSRHKKRLLVVRELKEQAQQAGLDDEVPHGQESDLFSETSSVVSGSEMSGKYSHSNSRISARSSKNRRKAERKKHSLKEGSPLEDLALLEALSEVVQNTENLKDEVYHILKVLFLFEFDEQGRELQKAFEDTLQLMERSLPEIWTLTYQQNSATPVLGPNSTANSIMASYQQQKTSVPVLDAELFIPPKINRRTQWKLSLLD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8518
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus