missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKB zeta Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602859 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602859 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347347H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IKB zeta Polyclonal antibody specifically detects IKB zeta in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IKB zeta
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen FLJ30225, FLJ34463, ikappaBzeta, I-kappa-B-zeta, IkappaB-zeta, ikbzeta, IkB-zeta, IL-1 inducible nuclear ankyrin-repeat protein, INAPIkappa B-zeta variant 3, MAILIKBZikB-zeta, Molecule possessing ankyrin repeats induced by lipopolysaccharide, NF-kappa-B inhibitor zeta, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, zeta. (Uniprot# Q9BYH8)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64332
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.