missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IkB-alpha Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30625843 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30625843 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30625843 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF4299H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

IkB-alpha Polyclonal antibody specifically detects IkB-alpha in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IkB-alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IkB-alpha , Met1-Leu314, Accession # Q9Z1E3
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4792
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.