Learn More
IITZ-01, MedChemExpress
Código de producto. 16475546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475546 100 mg 100 miligramos
16454728 10 mg 10 miligramos
16417447 5 mg 5 miligramos
16413226 25 mg 25 miligramos
16411017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112897
MedChemExpress IITZ-01 is a potent lysosomotropic autophagy inhibitor with single-agent antitumor activity, with an IC50 of 2.62 μM for PI3Kγ.
IITZ-01 is a potent lysosomotropic autophagy inhibitor with single-agent antitumor activity, with an IC50 of 2.62 μM for PI3Kγ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IITZ-01
CAS 1807988-47-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23FN8O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (310.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(NC4=CC=C(C5=NC6=CC=CC=C6N5)C=C4)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 482.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.51
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease