Descripción
IgT Monoclonal specifically detects IgT in Fish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgT |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Z55F8*C3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot neat, ELISA neat, Immunohistochemistry 1:5 |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | IgZ, Immunoglobulin IgT |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |